Z324760
BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
volume 500 mL
Größe auswählen
142,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
142,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS stopper34/35
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
395 mm
Volumen
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)