Merck
Z324663
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 250 mL
Größe auswählen
2 EA
74,60 €
74,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
74,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
74,60 €
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
350 mm
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mischzylinder nach DIN 12 685-1, Klasse B, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit sechseckigem Fuß. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen agressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR33948 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)