Z324426
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 5 mL
Größe auswählen
24,20 €
Größe auswählen
About This Item
24,20 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
115 mm
Volumen
5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)