Merck
Z323764
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber glass stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
Materialien
amber borosilicate glass 3.3
amber glass stopcock (Schellbach lateral)
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 22324
Messbereich Volumen
50 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Sonstige Hinweise
BR22324 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)