Merck
Z323381
BRAND® BLAUBRAND® Bürette, seitlicher Hahn
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Größe auswählen
2 EA
214,00 €
214,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
214,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
214,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.02 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13844
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Länge
~800 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse AS mit Konformitätsbescheinigung und Chargennummer. Blauband Büretten werden mit einem Chargen-Zertifikat in jeder Packung geliefert. Kalibriert auf Auslauf (TS, EX=30 Sek.). Mit PTFE-Hahnküken. Kontrastreiche blaue Emaille-Beschriftung. Schellbachstreifen mit Ringmarken. Länge ca. 800 mm. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar! Liefermenge: 2 Stück pro Packung.
Sonstige Hinweise
BR13844 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)