BR23848
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, BLAUBRAND®
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
52,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
52,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23848
Messbereich
50 mL
Bürette L
695 mm
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)