Z322717
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 500 mL
Größe auswählen
104,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
104,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
BRAND 90354
H × Durchm.
125 mm × 80 mm
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)