Merck
Z290610
Sigma-Aldrich
Vakuumfiltrationssystemkolben
collection flask, capacity 1000 mL
Größe auswählen
1 EA
228,00 €
228,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
228,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.24
228,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
glass housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Fitting
connector for 40/35 joint
Allgemeine Beschreibung
Flask does not have side arm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)