Merck
Y2146
Sigma-Aldrich
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without histidine, leucine, and tryptophan
Synonym(e):
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements, Yeast media, amino acid dropout supplements
Größe auswählen
20 G
168,00 €
168,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
168,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
168,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
transformation: suitable
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements are suitable for screening yeast transformants.
Sonstige Hinweise
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
Angaben zur Herstellung
Dissolve 1.46 g of supplement per liter of medium.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sudeshna Nag et al.
Journal of cell science, 131(18) (2018-08-30)
Sorting endosomes (SEs) are the regulatory hubs for sorting cargo to multiple organelles, including lysosome-related organelles, such as melanosomes in melanocytes. In parallel, melanosome biogenesis is initiated from SEs with the processing and sequential transport of melanocyte-specific proteins toward maturing
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.