Y1376
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without leucine
Synonym(e):
Synthetic Yeast Growth Media
Anwendung
Komponenten
Aminosäuren: Alle Standard Aminosäuren ausser Leucin. Die Konzentration aller Aminosäuren ist 76 mg/L.
Weitere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), Uracil (76 mg/L), p-Aminobenzoesäure (8 mg/L).
Sonstige Hinweise
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.