Merck
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
Größe auswählen
5 MG
106,00 €
106,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
106,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12N2O4ClNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
106,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
InChIKey
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TOP2B(7155)
Biochem./physiol. Wirkung
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)