Merck
A7085
Sigma-Aldrich
4-Acetamidophenol
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetanilid, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Acetaminophen, Paracetamol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
2208089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaminophen bzw. Paracetamol ist ein Schmerzmittel und fiebersenkendes Mittel. Es ist jedoch ein schwaches nicht opioides Analgetikum.
Anwendung
Acetaminophen wird verwendet:
  • als entzündungshemmendes Mittel zur Prüfung seiner Wirkung auf die Lipidperoxidation in Meeresmuscheln
  • zum Testen seiner Wirkung auf das Wachstum von Neuriten in GABAergen und glutamatergen Neuronen
  • als Auslöser hepatozellulärer Schäden bei Mäusen
Analgetikum
Biochem./physiol. Wirkung
Acetaminophen bzw. Paracetamol ist ein Hemmstoff der Prostaglandinsynthese. Es wird im zentralen Nervensystem mit Arachidonsäure komplexiert, was zur Bildung von N-Arachidonoylphentolamin führt, das für die Aktivierung des Cannabinoidrezeptors essenziell ist. Acetaminophen wird zu toxischem N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin metabolisiert. Paracetamol wird bei Arthroseschmerzen verschrieben und hemmt die Aktivitäten der Cyclooxygenase 1 und 2. Es wird durch die Cytochrom-P450-Enzyme in der Leber metabolisiert und ist an der Lebertoxizität beteiligt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interactions between Acetaminophen and Phytotherapies: Overview for the Rational Use of Phytotherapics
Ribeiro J, et al.
Journal of Natural Product and Plant Resources, 8(3), 1-14 (2018)
Paracetamol: mechanisms and updates
Sharma CV and Mehta V
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 14(4), 153-158 (2013)
Early detection of acute druginduced liver injury in mice by non-invasive NIR fluorescence imaging
Vasquez KO and Peterson JD
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1(4), 23-23 (2017)
Effects on feeding rate and biomarker responses of marine mussels experimentally exposed to propranolol and acetaminophen
Sole M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(2), 649-656 (2010)
Comparative Sensitivity of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neuronal Subtypes to Chemically Induced Neurodegeneration
Cohen JD and Tanaka Y
Applied In Vitro Toxicology, 4(4), 347-364 (2018)