WH0026054M1
Monoclonal Anti-SENP6 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ11355, Anti-KIAA0389, Anti-KIAA0797, Anti-SSP1, Anti-SUMO1/sentrin specific protease 6, Anti-SUSP1
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SENP6(26054)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAGKSGGSAGEITFLEALARSESKRDGGFKNNWSFDHEEESEGDTDKDGTNLLSVDEDEDSETSKGKKLNRRSEIVANSSGEFILKTYVRRNKSESFKTLKGNPIGLNM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)