QIA97
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 96 tests
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Verpackung
pkg of 96-well plate(s)
Lagerbedingungen
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
plasma
serum
urine
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Komponenten
Warnhinweis
Spezifikationen
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials