TT38440SY-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, yellow plate, pack of 25
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
polypropylene wells
yellow plate
Well-Größe
384
Leistungsmerkmale
skirt
PCR clean
skirted
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020711 (NA)
Methode(n)
PCR: suitable
Volumen
40 μL
Arbeitsvolumen
40 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG