Bei der Omnipore™-Membran handelt es sich um eine hydrophile Polytetrafluorethylen(PTFE)-Membran, die für die Filtration von wässrigen Lösungen sowie die Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen geeignet ist.
Anwendung
Filtration von wässrigen Lösungen
Klärung saurer und alkalischer Lösungen
Filtration der mobilen Phase in der HPLC, UPLC, LC-MS/MS
Analyse auf Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biologisch und chemisch inert
Durch die starke Porosität werden hohe Flussraten erzeugt.
Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
Rechtliche Hinweise
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
There is considerable interest in the development of chemical methods for the precise, site-selective modification of antibodies for therapeutic applications. In this protocol, we describe a strategy for the irreversible and selective modification of cysteine residues on antibodies, using functionalized
Ammonia synthesis at intermediate temperatures in solid-state electrochemical cells using cesium hydrogen phosphate based electrolytes and noble metal catalysts
Kishira S, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 42(43), 26843-26854 null
Fragen
Bewertungen
★★★★★ Kein Beurteilungswert