Z176966
Scienceware® serum-vial support
Holds 72 x 10-13 mm tubes
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 72 x 10-13 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18513-0072
L × B × H
9 3/8 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Leichtes PP, korrosionsfest; paßt in die meisten Wasserbäder für höhere Inkubationstemperaturen. Die Höhe von der Bodenplatte bis zur oberen Platte beträgt 3,3cm; autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP