Merck
TRT51146
Compact 4 Drawer Locking Cart
black (drawers)
Größe auswählen
1 EA
1.110,00 €
1.110,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41123305
NACRES:
JA.01
1.110,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
black (drawers)
polyethylene
Hersteller/Markenname
TrippNT 51146
B × H × T
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
Gewicht
49 lb
Allgemeine Beschreibung
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)