Merck
Z208221
Sigma-Aldrich
Rubbermaid® heavy-duty lab carts
Model B, H × L × W 32 1/2 in. × 36 in. × 24 in., beige, cart total capacity 400 lb. , 200 lb. per shelf
Synonym(e):
heavy-duty cart, rubbermaid cart, rubbermaid carts
Größe auswählen
1 EA
372,00 €
372,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
372,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
JA.01
372,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Model B
H × L × B
32 1/2 in. × 36 in. × 24 in.
Gesamtkapazität der Kartusche
400 lb. , 200 lb. per shelf
Farbe
beige
Allgemeine Beschreibung
Duramold® construction holds up under rugged use. Seamless construction, no sharp edges. Easy to clean. Maneuverable. Optional middle shelf sold separately for models B and C.
Rechtliche Hinweise
Duramold is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Rubbermaid is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Is this cart autoclavable?
    1 Antwort
    1. The product has not been validated for autoclave.
      Hilfreich?