The HDPE funnel comes with an attached lid, a polypropylene closure/funnel adapter, a screen insert, a polypropylene/PTFE 0.45µm vent plug, and a filter.
TMO6378-0010
Nalgene® safety waste funnel systems
polypropylene, diam. 10 in. , (25.4 cm), case of 2 ea
Synonym(e):
Nalgene container filter, waste collection device
Größe auswählen
391,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
391,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Beschreibung
Closure Size 83B
Verpackung
case of 2 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 6378-0010
Durchmesser
10 in. , (25.4 cm)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Could you please provide information on the contents of Product TMO6378-0010?
1 Antwort-
Hilfreich?