Merck
TMO150200
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 12, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Synonym(e):
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
Größe auswählen
75 EACH
406,00 €
406,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
75 EACH
406,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41161502
NACRES:
NB.13
406,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Materialien
polystyrene
Verpackung
case of 75 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 150200
L × B
128 mm × 86 mm
Wells
12
Allgemeine Beschreibung
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Rechtliche Hinweise
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)