Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production. The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
Wichtige Dokumente
T9179
Terrific-Bouillon
EZMix powder microbial growth medium
Synonym(e):
TB media
Größe auswählen
79,30 €
Größe auswählen
About This Item
79,30 €
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
TB; quick dissolve, dust-free formulation
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Terrific Broth wird eingesetzt:
- als Medium für das selektive Wachstum von E.coli BL21 (DE3) V2RpRARE, das eine MLL SET (nukleäres Protoonkogen)-Domäne in pET28GST-LIC exprimiert[1]
- zur Kultivierung von BL21(DE3)-Zellen, die Plasmid enthalten, das IL-8 (Interleukin-8) exprimiert[2]
- Terrific Broth ist auch geeignet zur Verwendung in Bakteriensuspensionen (Bacillus subtilis-Stamm 1085B)[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Granuliertes, staubfreies Format für sicherere Handhabung und schnelleres Mischen
- Kostengünstige Alternative zu Flüssigkeit
- Modifizierte Formulierung (ohne Glycerin)
- Einfaches Hochskalieren durch Verwenden größerer Packungen
Komponenten
23,6 g/L Hefeextrakt
11,8 g/L Trypton
9,4 g/L K2HPO4
2,2 g/L KH2PO4
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
-
Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Hilfreich?