Merck
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluorethanol
Synonym(e):
Trifluorethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CF3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.04
Beilstein:
1733203
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
70 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
~896 °F
Expl.-Gr.
42 %
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChIKey
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)