The concentration for product T6025 is 40 mM Tris acetate with 1 mM EDTA at approximately pH 8.3. This solution, prepared with 18 megohm water and 0.2 μm filtration, is considered a 1X working solution.
Wichtige Dokumente
T6025
Tris-Acetat EDTA-Puffer
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonym(e):
TAE-Puffer
Größe auswählen
85,10 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
85,10 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Sterilität
0.2 μm filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
working solution
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, none detected
Eignung
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Could you provide the concentration of product T6025 and clarify if it is considered 50X, 10X, or 1X?
1 Antwort-
Hilfreich?