Merck
T5790
Tweezers
Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Synonym(e):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Größe auswählen
1 EA
82,10 €
82,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
82,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
27112105
NACRES:
MA.01
82,10 €
Check Cart for Availability
Materialien
anti-magnetic stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ted Pella 504-NM
Größe
110 mm
Allgemeine Beschreibung
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)