Merck
T4287
Tweezers
Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
Synonym(e):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Größe auswählen
1 EA
81,90 €
81,90 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
81,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
27112105
NACRES:
MA.01
81,90 €
Auf LagerDetails
Materialien
anti-magnetic stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ted Pella 503C-NM
Größe
110 mm
Allgemeine Beschreibung
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4412
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6040
Tweezers
Edelstahlzange Dissecting
Z168793
Edelstahlzange
Edelstahlzange Sharp-point
Z168718
Edelstahlzange
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Edelstahlzange Dumont
Z168742
Edelstahlzange