Wichtige Dokumente
T2315
Anti-Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor Type II antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
CD120b antigen, Etanercept, TNF sRII, TNF-R2, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B
Größe auswählen
405,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Größe auswählen
About This Item
405,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL (detects TNF RII in human PBLs)
western blot: 1 μg/mL (detects rhs TNF RII at 5 ng/lane under non-reducing conditions)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF1B(7133)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry: Concentration of 5-15 ug/ml detects TNF RII in human peripheral blood lymphocytes
Optimal dilutions should be determined by the end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?