SRP6549
Alkalische Phosphatase aus Kälberdarm
≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ALP, ALP-1, ALPP, ALPPL, ALPPL2, PALP, PLAP, PLAP-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine (calf) intestine
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
freeze-dried protein glass
Verpackung
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
3000-6,000 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bovine (calf) ... ALPL(280994)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable