Merck
SRP6529
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NADK(65220)
Allgemeine Beschreibung
NAD kinase is localized to mitochondria and cytosol.[1] The gene is mapped to human chromosome 1p36.33.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
NAD kinase EC 2.7.1.23 catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which acts as an electron donor for biosynthetic reactions upon reduction.[3] NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Physikalische Form
1 mg/mL of ammonium sulphate suspension.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Significance of Ser-188 in human mitochondrial NAD kinase as determined by phosphomimetic and phosphoresistant amino-acid substitutions.
Kawabata Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 468(4), 691-695 (2015)
Enzymology of NAD+ homeostasis in man.
Magni G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 61(1), 19-34 (2004)
Leonardo A Meza-Zepeda et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 12(2), 553-563 (2008-04-19)
The potential use of human mesenchymal stem cells for therapeutic applications implies large scale in vitro culture, increasing the probability of genetic instability and transformation. We examine here the incidence of unbalanced and balanced chromosome rearrangements in polyclonal and single