Merck
ATPD-RO
Roche
ATP
Disodium salt
Synonym(e):
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Trihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N5Na2O16P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
605.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
crystals
Mol-Gew.
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
Verpackung
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChIKey
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt enthält Dinatriumsalzkristalle von ATP.
Anwendung
ATP, Dinatriumsalz, wird zur luminometrischen Bestimmung der Luc-Aktivität in Zellextrakten verwendet.
Qualität
Reinheit: ≥98 % ATP-Na2H2 x 3 H2O, ≥82 % ATP (enzymatisch), ≤0,5 % ADP und AMP (enzymatisch), ≤0,01 % GTP (HPLC), ≤30 ppm Schwermetalle (als Pb-ions), ≤15 ppm Fe-Ionen
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die rekonstituierte wässrige Lösung ist bei 2 bis 8 °C eine Woche und bei -15 bis -25 °C mehrere Monate stabil.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro
Roelofs
Toxicology, 271-283 (2014)
Direct chemiluminescence detection of nitric oxide in aqueous solutions using the natural nitric oxide target soluble guanylyl cyclase
Woldman
Free Radical Biology & Medicine, 47.10, 1339-1345 (2009)