SRP6427
FGFR1/CD331 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BFGFR, CD331, CEK, FGFBR, FGFR-1, FLT2, H2, HBGFR, KAL2, N-SAM
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 40.1 kDa
observed mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Arg 22 is the predicted N-terminal.)
Verpackung
pkg of 20 and 100 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGFR1(2260)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)