SRP6257
ADIPOQ/Adiponectin/ACRP30 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ACDC, ACRP30, ADIPOQ, APM1, Adiponectin, GBP28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥92% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 25.4 kDa
observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 19 is the predicted N-terminus.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ADIPOQ(9370)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable