SRP6061
VEGFR2 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Fetal liver kinase 1, Kinase insert domain receptor, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
116
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VEGFR2(3791)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable