SRP4903
Adiponectin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~30 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Adipoq(246253)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance