Wichtige Dokumente
B1434
BMP7, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Bone Morphogenetic Protein 7 human, BMP-7, OP-1, Osteogenic protein 1
Größe auswählen
615,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
615,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bone Morphogenetic Protein 7 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.2-0.6 μg/mL ED50
Mol-Gew.
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BMP7(655)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?