Wichtige Dokumente
SRP3186
Human Vitronectin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Epiboin, S-Protein, Serum-Spreading-Factor, V75, VTN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Vitronectin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.5 μg/mL EC50
Mol-Gew.
52.2 kDa (calculated)
Verpackung
pkg of 250 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VTN(7448)
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes humanes Vitronectin ist ein Protein, das aus 459 Aminosäuren besteht. Es gibt zwei Formen: Eine Einzelkette und eine durch endogene Spaltung entstandene, geschnittene Form aus zwei Ketten, die von Disulfidbindungen zusammengehalten werden. Rekombinantes Vitronectin kann als chemisch definierte Matrixkomponente in Wiederherstellungsmedien für menschliche embryonale Stammzellen fungieren.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Humanes Vitronectin
- Produziert durch rekombinante Expression in HEK 293-Zellen
- Niedriger Endotoxingehalt
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Vitronectin can support cell adhesion through binding to various integrins and other proteoglycans. This protocol is for coating a 96-well plate and other surfaces.
Verwandter Inhalt
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com