SRP2030
Sp1 GC-box binding protein human
recombinant, expressed in insect cells, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥75% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~81.6 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
200 μg/mL
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SP1(6667)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable