SRP0676
Sortase A, S. aureus, His-tag
Staphylococcus aureus, recombinant, N-terminal His-Tag
Synonym(e):
SrtA, sortase A
Größe auswählen
990,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
990,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Form
liquid
Mol-Gew.
27.7 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)