Wichtige Dokumente
H1650
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
W6/32, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
monkey, human
Methode(n)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Spezifität
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)