Merck
SRP0537
Sigma-Aldrich
BTLA(CD272), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD272
Größe auswählen
100 μG
434,00 €
434,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
434,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
434,00 €
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
40.3 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BTLA(151888)
Allgemeine Beschreibung
Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)