SRP0105
HDAC-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD4, HDACA, Histone deacetylase 4, Histone deacetylase A, KIAA0288
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥50% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
75.2 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable