Wichtige Dokumente
SRE0093
β-Glucuronidase aus Napfschnecke (Patella vulgata)
aqueous solution
Synonym(e):
β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase, β-Glucuronidase aus Patella vulgata (Napfschnecke)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in proprietary host
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Konzentration
100000-200000 units/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Erfahren Sie mehr über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatographisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin
Leistungsmerkmale und Vorteile
Einheitendefinition
Physikalische Form
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.