Merck
SRE0078
Sigma-Aldrich
Aprotinin
≥3 TIU/mg solid, lyophilized powder, ≥96% (HPLC)
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Aprotinin aus Rinderlunge, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
Beschreibung
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3 TIU/mg solid
Mol-Gew.
~6,500
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChIKey
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Einheitendefinition
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.