Wichtige Dokumente
SRE0003
Thrombin aus Rinderplasma
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonym(e):
Faktor IIa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine plasma
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
80-500 NIH units/mg protein
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)