SML3514
Corylin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=CC=C(C=C2OC=C1C3=CC4=C(C=C3)OC(C)(C)C=C4)O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable