Merck
PHL85725
Chrysoeriol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′-O-Methylluteolin, 3′-Methoxyapigenin, 4′,5,7-Trihydroxy-3′-methoxyflavon, Luteolin-3′-methylether
Größe auswählen
5 MG
477,00 €
477,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
477,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
477,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3
InChIKey
SCZVLDHREVKTSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)