Merck
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N6O·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.94
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Brain-permeable, potent and selective EP2 receptor antagonist
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potent, selective, water soluble, brain-permeable EP2 receptor antagonist for use in central nervous system disease models.
Radhika Amaradhi, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 63(3), 1032-1050 (2020)