Wichtige Dokumente
SML3254
Aloperin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Alop1 compound,(7-alpha,9-alpha)-9-De-2-piperidinyl-16,17-didehydro-ormosanine, ALO, (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3′,2′-e]azocine, Ormosanine
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 73 to 89°, c = 0.5 g/mL in ethanol
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12CN3CCCC[C@]3([H])[C@]([H])(C1)C=C4CCCN[C@@]24[H]
InChI
1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
InChIKey
SKOLRLSBMUGVOY-GBJTYRQASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)