SML1929
Equisetin
(Fusarium equiseti), ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(3E,5S)-3-[[(1S,2R,4aS,6R,8aR)-1,6-dimethyl-2-[(E)-prop-1-enyl]-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-2H-naphthalen-1-yl]-hydroxymethylidene]-5-(hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidine-2,4-dione
Biologische Quelle
(Fusarium equiseti)
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: soluble 1 mg/mL
chloroform: soluble 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H]1C[C@]2([H])[C@@]([C@](C)(/C(O)=C3C([C@H](CO)N(C)C/3=O)=O)[C@H](/C=C/C)C=C2)([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO4/c1-5-6-15-9-8-14-11-13(2)7-10-16(14)22(15,3)20(26)18-19(25)17(12-24)23(4)21(18)27/h5-6,8-9,13-17,24,27H,7,10-12H2,1-4H3/b6-5+/t13-,14-,15-,16-,17+,22-/m1/s1
InChIKey
SLOQQJFOWFUUMP-KNQICWOTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable