Wichtige Dokumente
SML1270
YZ9
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Carbethoxy-7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid ethyl ester
Größe auswählen
89,30 €
Größe auswählen
About This Item
89,30 €
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c(cc([c]1=O)C(=O)OCC)ccc(c2)O
InChI
1S/C12H10O5/c1-2-16-11(14)9-5-7-3-4-8(13)6-10(7)17-12(9)15/h3-6,13H,2H2,1H3
InChIKey
IETDBZQIWIJQJG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)